Learn More
VITLAB™ Frascos lavadores de boca estrecha de LDPE de color
Suministre cantidades precisas y pequeñas de diversos líquidos con estos frascos lavadores. Los frascos lavadores de boca estrecha de LDPE de color VITsafe™ incluyen un chorro de pulverización preciso y una recirculación del medio optimizada mediante la punta de aspiración precisa y continua del tubo de pulverización.
Marca: VITLAB™ 132606
Detalles adicionales : Peso : 0.27000kg
Descripción
- El tapón de ventilación (patente pendiente) prácticamente evita fugas, goteos o escapes de líquido del tubo de dispensación, lo que puede ocurrir debido a cambios de temperatura en el laboratorio
- Frascos de boca estrecha, hechos de LDPE
- Disponible en cuatro colores diferentes para facilitar la identificación
- Tapón de rosca y tubo de pulverización de PP
Especificaciones
Frasco lavador | |
Con ventilación | |
250 ml | |
LDPE |
135 mm | |
58 mm | |
Amarillo | |
Sí |