Learn More
JULABO™ Refrigerators for Chemicals, KRC Series
Julabo™ Refrigerators for Chemicals is used for storing and cooling of chemicals and hazardous substances. The spark free interior prevents damage caused by spilled or evaporating chemicals.
2230.00€ - 2436.00€
Especificaciones
Descripción | Refrigerador para productos químicos |
---|---|
Intervalo de temperatura | De -2 °C a +12 °C |
Resolución de temperatura | 0,1 °C |
Sensor de temperatura | PTC |
Estabilidad de la temperatura | ± 1 °C |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10500172
|
JULABO™
8800718 |
180 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10739844
|
JULABO™
8800705 |
68 l |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- With spark free interior
- Storing and cooling of hazardous substances
- Self-protecting control circuit
- Digital temperature display (LED)
- Overload protection for cooling compressor with test button
- Cut-off in case of disturbance with optical alarm signal
- Working and safety sensors are protected against short circuits and disconnection
Especificaciones
Refrigerador para productos químicos | |
0,1 °C | |
± 1 °C | |
Diseñado para almacenar y refrigerar sustancias peligrosas | |
230 V/50 Hz |
De -2 °C a +12 °C | |
PTC | |
LED | |
230 V | |
50 Hz |