Learn More
JULABO™ Refrigerators for Chemicals, KRC Series
Julabo™ Refrigerators for Chemicals is used for storing and cooling of chemicals and hazardous substances. The spark free interior prevents damage caused by spilled or evaporating chemicals.
Marca: JULABO™ 8800705
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
- Con interior a prueba de chispas
- Almacenamiento y enfriamiento de sustancias peligrosas
- Circuito de control con autoprotección
- Visor digital de temperatura (LED)
- Protección contra sobrecargas para el compresor de refrigeración con botón de prueba
- Desconexión en caso de perturbación con señal de alarma óptica
- Las sondas de trabajo y seguridad están protegidas contra cortocircuitos y desconexiones
Especificaciones
Refrigerador para productos químicos | |
De -2 °C a +12 °C | |
PTC | |
2 | |
Diseñado para almacenar y refrigerar sustancias peligrosas | |
KRC50 | |
64 × 55 × 63 cm | |
41,5 cm | |
230 V/50 Hz | |
23 kg |
68 l | |
0,1 °C | |
± 1 °C | |
LED | |
1 gradilla de soporte | |
29 × 42 × 44 cm | |
39 cm | |
230 V | |
50 Hz | |
32 kg |