Learn More
Thermo Scientific™ Filtros Barnstead™ B-Pure™ de 0,5
Aplique tratamiento previo al agua de suministro con los filtros Thermo Scienitific™ Barnstead™ B-Pure™ de 0,5, disponibles en diversos tamaños de poro.
84.80€ - 393.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12903311
|
Thermo Scientific™
FL583X1 |
Prefiltro de 5 µm para portafiltros B-Pure de tamaño 1/2 |
84.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15395985
|
Thermo Scientific™
FL583X2 |
Prefiltro de 10 µm para portafiltros B-Pure de tamaño 1/2 |
86.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12913311
|
Thermo Scientific™
FL583X3 |
Prefiltro de 15 µm para portafiltros B-Pure de tamaño 1/2 |
84.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15322188
|
Thermo Scientific™
FL583X4 |
Prefiltro de 1 µm para soporte de filtros B-Pure de tamaño 1/2 |
86.80€
1 unidad |
Fecha estimada de envío: 05-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11830880
|
Thermo Scientific™
FL583X5 |
Filtro final de 0,45 µm para portafiltros B-Pure de tamaño 1/2 |
380.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12923311
|
Thermo Scientific™
FL583X6 |
Filtro final de 0,2 µm para soporte de filtros B-Pure de tamaño 1/2 |
393.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Aplique tratamiento previo al agua de suministro con los filtros Thermo Scienitific™ Barnstead™ B-Pure™ de 0,5. Además de aplicar un tratamiento previo al agua de suministro, los filtros pueden actuar como filtro final para garantizar la uniformidad del agua pura. Compatibles con los soportes para filtros B-Pure de 0,5, estos filtros están disponibles en diferentes tamaños de poro para satisfacer todas sus necesidades previas a la filtración.
- Área de superficie grande que asegura una larga duración.
- Caudales de hasta 2 l/min