Learn More
Thermo Scientific™ Filtros Barnstead™ B-Pure™ de 0,5
Aplique tratamiento previo al agua de suministro con los filtros Thermo Scienitific™ Barnstead™ B-Pure™ de 0,5, disponibles en diversos tamaños de poro.
Marca:  Thermo Scientific™ FL583X4
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15322188
  • 86.80€ / 1 unidad
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Aplique tratamiento previo al agua de suministro con los filtros Thermo Scienitific™ Barnstead™ B-Pure™ de 0,5. Además de aplicar un tratamiento previo al agua de suministro, los filtros pueden actuar como filtro final para garantizar la uniformidad del agua pura. Compatibles con los soportes para filtros B-Pure de 0,5, estos filtros están disponibles en diferentes tamaños de poro para satisfacer todas sus necesidades previas a la filtración.
  • Área de superficie grande que asegura una larga duración
  • Caudales de hasta 2 l/min
Especificaciones
Especificaciones
Prefiltro de 1 µm para soporte de filtros B-Pure de tamaño 1/2
Hasta 2 l/min
Soportes de filtros B-Pure de tamaño 1/2
10 pulg
2,5 in
Pretratada
1 μm
Prefiltro
25,4cm
6,5cm