Learn More
Thermo Scientific™ Filtros Barnstead™ B-Pure™ de 0,5
Aplique tratamiento previo al agua de suministro con los filtros Thermo Scienitific™ Barnstead™ B-Pure™ de 0,5, disponibles en diversos tamaños de poro.
Marca: Thermo Scientific™ FL583X1
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Aplique tratamiento previo al agua de suministro con los filtros Thermo Scienitific™ Barnstead™ B-Pure™ de 0,5. Además de aplicar un tratamiento previo al agua de suministro, los filtros pueden actuar como filtro final para garantizar la uniformidad del agua pura. Compatibles con los soportes para filtros B-Pure de 0,5, estos filtros están disponibles en diferentes tamaños de poro para satisfacer todas sus necesidades previas a la filtración.
- Área de superficie grande que asegura una larga duración
- Caudales de hasta 2 l/min
Especificaciones
Prefiltro de 5 µm para portafiltros B-Pure de tamaño 1/2 | |
Hasta 2 l/min | |
Soportes de filtros B-Pure de tamaño 1/2 | |
10 pulg | |
2,5 in |
Pretratada | |
5 μm | |
Prefiltro | |
25,4cm | |
6,5cm |