Learn More
Cole-Parmer™ Aluminum Scoop
37.65€ - 42.80€
Especificaciones
Tipo de producto | Pala |
---|---|
Material | Aluminio |
Tipo de mango | Acanalado |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11799879
|
Cole-Parmer™
07207-02 |
350 mL |
37.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-07-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11775168
|
Cole-Parmer™
07207-06 |
1100 ml |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Pala | |
Aluminio | |
Acanalado |