Learn More
Cole-Parmer™ Aluminum Scoop
Marca: Cole-Parmer™ 07207-06
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
Pala | |
Acanalado | |
9 in. |
Aluminio | |
1100 ml |
Marca: Cole-Parmer™ 07207-06
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Pala | |
Acanalado | |
9 in. |
Aluminio | |
1100 ml |