Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Accucore™ HILIC
Ofrezca una mayor retención de analitos polares e hidrófilos con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC.
507.44€ - 970.75€
Especificaciones
Presión máxima | 14500 psi (1000 bar) |
---|---|
Forma de partícula | Núcleo sólido esférico |
Tamaño de partículas | 2,6 μm |
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 80 Å |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
11357511
|
Thermo Scientific™
17526-052130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 50 mm |
718.14€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11387511
|
Thermo Scientific™
17526-102130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 100 mm |
842.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11317521
|
Thermo Scientific™
17526-152130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 150 mm |
970.75€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11327521
|
Thermo Scientific™
17526-153030 |
2,6 μm | 3 mm | 150 mm |
970.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11337521
|
Thermo Scientific™
17526-154630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 150 mm |
970.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11617721
|
Thermo Scientific™
17526-014005 |
2,6 μm | 4,6 mm | 10 mm |
547.20€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 15-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11607721
|
Thermo Scientific™
17526-013005 |
2,6 μm | 3 mm | 10 mm |
507.44€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11697711
|
Thermo Scientific™
17526-012105 |
2,6 μm | 2,1 mm | 10 mm |
507.44€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11377511
|
Thermo Scientific™
17526-054630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11327511
|
Thermo Scientific™
17526-032130 |
2,6 μm | 2,1 mm | 30 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11397511
|
Thermo Scientific™
17526-103030 |
2,6 μm | 3 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11307521
|
Thermo Scientific™
17526-104630 |
2,6 μm | 4,6 mm | 100 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11367511
|
Thermo Scientific™
17526-053030 |
2,6 μm | 3 mm | 50 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Ofrezca una mayor retención de analitos polares e hidrófilos con las columnas para LC Thermo Scientific™ Accucore™ HILIC. Basadas en la tecnología de núcleo mejorada (del inglés Core Enhanced Technology™), las columnas Accucore proporcionan separaciones rápidas y de alta resolución sin la alta contrapresión que requieren las partículas de menos de 2 μm.
- Separaciones rápidas con una resolución y una sensibilidad excelentes
- Contrapresiones más bajas que hacen innecesario el uso de UHPLC
- Mayor retención de analitos polares e hidrófilos
- Selectividad alternativa a C18 sin par iónico ni derivatización
- Sensibilidad mejorada para la detección por MS
Información para pedidos:
Disponibilidad de dimensiones de columna personalizadas. Para obtener más información póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.
Especificaciones
14500 psi (1000 bar) | |
2,6 μm | |
80 Å | |
70°C | |
Sílice | |
Sílice ultrapuro de núcleo sólido, esférico | |
Fase normal e HILIC |
Núcleo sólido esférico | |
De 2 a 8 | |
130 m²/g | |
L3 | |
Accucore | |
Modo mixto |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.