Learn More
Fisherbrand™ Mezclador vórtex de infrarrojos Wizard™
Código de producto. 11746744 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Órbita:
4,5 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Órbita Tamaño de la unidad
11746744 4,5 mm 1 PCS
1 options
Código de producto. 11746744
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Detecta la presencia del tubo de ensayo y el instrumento inicia automáticamente la vibración. Fisherbrand™ Wizard™ El mezclador Vortex infrarrojo garantiza una alta estabilidad y una mayor comodidad para el usuario. Ofrece dos modos de funcionamiento, así como la posibilidad de regular la velocidad de vibración.
Máxima comodidad:
  • La vibración se inicia cuando el sensor de IR detecta el tubo (patente de VELP)
  • Sin fatiga, al no requerir presión: elimina la lesión por movimiento repetitivo
  • Sensor IR y modo continuo
Confort del usuario:
  • Compacto en altura y espacio
  • Estabilidad optimizada con palanca de selección del modo de funcionamiento
  • 3 patas de goma antideslizantes para permanecer en la posición requerida
Respuesta multiaplicación:
  • Funcionamiento con velocidad variable, controlada electrónicamente hasta 3000 rpm
  • Gran selección de accesorios para adaptarse a tubos, placas y matraces
  • Modelo de tensión/frecuencia universal
Diseño sólido:
  • Los accesorios encajan con una sencilla presión
  • Resistencia óptima a sustancias químicas de la carcasa de tecnopolímero
  • Excelente estabilidad con base de aleación de cinc
  • Protección IP 42 contra partículas y líquidos
Garantía
2 años
Especificaciones
Órbita 4,5 mm
Intervalo de velocidad De 0 a 3000 rpm
Vataje 15 W
Tipo de producto Mezcladora vorticial de infrarrojos
Material Aleación de zinc, tecnopolímero
Fondo (métrico) 220 mm
Altura (métrico) 70 mm
Anchura (métrico) 180 mm
Peso (métrico) 2,2 kg
Modelo Wizard
Clasificación IP IP42
Modos de funcionamiento Sensor, continuo