Description
ZEB2 Monoclonal antibody specifically detects ZEB2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Flow Cytometry (Intracellular Staining),CyTOF
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | ZEB2 |
| Applications | Immunohistochemistry, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 923328 |
| Conjugate | Janelia Fluor 635 |
| Formulation | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | KIAA0569FLJ42816, SIP1HSPC082, Smad-interacting protein 1, SMADIP1ZFHX1BSIP-1, ZFX1B, zinc finger E-box binding homeobox 2, zinc finger E-box-binding homeobox 2, zinc finger homeobox 1b, Zinc finger homeobox protein 1b |
| Host Species | Mouse |
| Immunogen | E. coli-derived recombinant human ZEB2/SIP1, Asn363-Lys537, Accession # O60315 |
| Quantity | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?