Learn More
Fisherbrand™ Gradillas para tubos de ensayo de aluminio con patrón en Z
Código de producto. 11512672 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Posiciones:
5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Posiciones unitSize
11512672 5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11512672
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Resistentes a la oxidación y evitan el volcado, estas gradillas de tubos de ensayo de aluminio con forma de Z son ideales para sujetar sus tubos de ensayo delicados en un entorno de laboratorio o de investigación.
  • Las gradillas para tubos de ensayo de aluminio en forma de Z resisten la oxidación
  • La construcción pesada y de forma baja evita que se vuelque
  • Posiciones: 5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm
Especificaciones
Material Aluminio
Posiciones 5 x 28 mm, 6 x 19 mm, 8 x 13 mm
Apilables Sí
N.º de gradillas 3
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Rack para tubos de ensayo
Altura (métrico) 76 mm
Anchura (métrico) 114 mm