Learn More
Honeywell™ Gafas de seguridad serie XV100
Código de producto. 15826655
Change view
Click to view available options
Color de marco:
Amarillo
Gris
Transparente
Tinción de lente:
Amarillo
Gris
Transparente
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color de marco Tinción de lente unitSize
15826655 Gris Gris cada uno
12677443 Transparente Transparente cada uno
15816655 Amarillo Amarillo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15826655 Proveedor Honeywell™ N.º de proveedor 1029692
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protección ocular muy económica con una lente única envolvente para una gran protección y visión periférica.
  • Lente única envolvente de base 10 para una gran protección y visión periférica
  • Pieza nasal universal moldeada para un ajuste sencillo
  • Diseño ligero y varillas finas y moldeadas para una mayor comodidad durante todo el día
  • Protegen contra impactos (45 m/seg)
  • Muy adecuadas para su uso en fabricación pesada y ligera, servicios públicos, biotecnología, construcción naval, construcción y fabricación automovilística
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Categoría EC PPE: 1, de conformidad con la directiva del Consejo 89/686/CEE y las enmiendas asociadas, NIOSH 1979
Revestimiento de lente Resistente a los arañazos
Descripción Modelo XV101
Certificaciones/conformidad (Europa) Categoría EC PPE: 1, de conformidad con la directiva del Consejo 89/686/CEE y las enmiendas asociadas, NIOSH 1979
Tinción de lente Gris
Para utilizar con (aplicación) Uso general y protección, servicios públicos, fabricación ligera y pesada, biotecnología, construcción naval, construcción, fabricación de automóviles
Color de marco Gris
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Policarbonato
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.