Descripción
- Los guantes de nitrilo XTend son guantes desechables con puño largo que ofrecen comodidad y protección superior contra salpicaduras químicas para diversas aplicaciones.
- Manguito extendido
- Guantes no estériles y sin talco
- Las yemas de los dedos con textura proporcionan un buen agarre
- Guante de protección de tipo B
- EPI de categoría III
- Ambidiestro
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EPI de categoría III, EN 420:2003, EN ISO 374-1/Tipo B, EN ISO 374-5, EN ISO 374-4, UKCA |
| Chlorinated | Sí |
| Accelerator Free | N.º |
| Aplicaciones | bacteriológico, Industrial |
| AQL | 1.5 |
| Color | Azul |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 5,51 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.14 mm |
| Mostrar más |