Learn More
TERUMO Equipos de infusión con alas SURFLO™
Descripción
- El Surflo™ El equipo de infusión con alas está diseñado para introducir o extraer líquidos del sistema vascular después de una punción venosa (18-27 G).
- Tubo y adaptador altamente transparentes para un fácil reconocimiento de burbujas de aire y partículas.
- Las alas son grandes y flexibles para un buen agarre y una fijación segura.
- Presión reducida en la pared de los vasos sanguíneos debido a las alas ligeramente anguladas
- Adecuado para todas las aplicaciones con una amplia gama de productos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Equipo de infusión |
| Color | Azul claro |
| Material | Tubo de PVC, aguja siliconada |
| Calibre de aguja | 23 G |
| Esterilidad | Estéril |
| Sin látex | Sí |
| Longitud de la aguja (métrico) | 19 mm |
| Longitud del tubo (métrico) | 300 mm |