Learn More
Cole Parmer™ Cinta para escritura
Código de producto. 15752428 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Varios
Anchura (imperial):
0,5 in
1 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
15752428 Varios 1 in paquete de 12
15719404 Blanco 0,5 in paquete de 6
15366155 Varios 0,5 in paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15752428 Proveedor Cole Parmer™ N.º de proveedor 0653048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    67.48€ / paquete de 12
    Ahorro 12.52€
    15% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para etiquetar/identificar artículos/productos de laboratorio.
  • Identifique con la escritura y el color.
  • La cinta es duradera y resistente al agua, al aceite y al ácido.
  • Se puede usar con lápiz, bolígrafo o marcador permanente.
  • Resistente a la temperatura.
Especificaciones
Color Varios
N.° por paquete 12/paq.
Cantidad 12/paq.
Intervalo de temperatura (métrico) De -23 °C a +121 °C
Dimensiones (L x An) 14 yd x 1 in
Longitud (imperial) 14 yd
Anchura (imperial) 1 in