Learn More
Cole Parmer™ Cinta para escritura
Código de producto. 15366155 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Varios
Anchura (imperial):
0,5 in
1 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 24
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
15366155 Varios 0,5 in paquete de 24
15719404 Blanco 0,5 in paquete de 6
15752428 Varios 1 in paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15366155 Proveedor Cole Parmer™ N.º de proveedor 0653028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    77.90€ / paquete de 24
    Ahorro 70.10€
    47% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se utiliza para etiquetar/identificar artículos/productos de laboratorio.
  • Identifique con la escritura y el color.
  • La cinta es duradera y resistente al agua, al aceite y al ácido.
  • Se puede usar con lápiz, bolígrafo o marcador permanente.
  • Resistente a la temperatura.
Especificaciones
Color Varios
N.° por paquete 24/paquete
Cantidad 24/paquete
Intervalo de temperatura (métrico) De -23 °C a +121 °C
Dimensiones (L x An) 14 yd x 0.5 in
Longitud (imperial) 14 yd
Anchura (imperial) 0,5 in