Learn More
Bel-Art™ Write-On™ Cintas de etiquetas de papel
Código de producto. 13455236
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Varios
Verde
Dimensiones (L x An):
13,7 m x 19 mm
13,7 m x 25,4 mm
36,4 m x 1,9 cm
36,4 m x 12,7 mm
36,4 m x 19 mm
36,4 m x 25,4 mm
54,6 m x 12,7 mm
54,6 m x 19 mm
Diámetro (imperial):
1 in
3 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 3
paquete de 4
paquete de 6
24 product options available for selection
Product selection table with 24 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Diámetro (imperial) Tamaño de la unidad
13455236 Naranja 36,4 m x 12,7 mm 3 in paquete de 6
16335118 - - - -
13465236 Azul 36,4 m x 12,7 mm 3 in paquete de 6
13405246 Azul 36,4 m x 19 mm 3 in paquete de 4
13435236 Rojo 36,4 m x 12,7 mm 3 in paquete de 6
13495236 Amarillo 36,4 m x 19 mm 3 in paquete de 4
13455226 Blanco 13,7 m x 19 mm 1 in paquete de 4
13475246 Azul 36,4 m x 25,4 mm 3 in paquete de 3
13415246 Verde 36,4 m x 19 mm 3 in paquete de 4
13474166 Blanco 36,4 m x 12,7 mm 3 in paquete de 6
10045180 Blanco 54,6 m x 19 mm 3 in paquete de 4
13425246 Naranja 36,4 m x 19 mm 3 in paquete de 4
13475236 Blanco 36,4 m x 19 mm 3 in paquete de 4
13405236 Blanco 13,7 m x 25,4 mm 1 in paquete de 3
13435246 Blanco 36,4 m x 25,4 mm 3 in paquete de 3
13445246 Rojo 36,4 m x 25,4 mm 3 in paquete de 3
13465246 Verde 36,4 m x 25,4 mm 3 in paquete de 3
13485236 Rojo 36,4 m x 19 mm 3 in paquete de 4
15196324 Varios 36,4 m x 1,9 cm 3 in paquete de 6
13485246 Naranja 36,4 m x 25,4 mm 3 in paquete de 3
13495246 Blanco 54,6 m x 12,7 mm 3 in paquete de 6
13434720 Amarillo 36,4 m x 12,7 mm 3 in paquete de 6
13455246 Amarillo 36,4 m x 25,4 mm 3 in paquete de 3
13445236 Verde 36,4 m x 12,7 mm 3 in paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 24 options available.
24 options
Código de producto. 13455236 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor F134880050
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 13-01-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice un lápiz, un bolígrafo o un marcador de tinta solvente para crear etiquetas que permanezcan legibles en las condiciones de laboratorio más exigentes. Las cintas de etiquetas de papel resisten la humedad y la mayoría de los solventes y son ideales para usar en aplicaciones de baja temperatura.
  • Se adhiere a cualquier superficie limpia, incluidos los materiales con revestimiento de resina de fluoropolímero de PTFE
  • Se despega sin dejar residuos pegajosos
  • El lápiz, el bolígrafo o el rotulador de tinta solvente siguen siendo legibles bajo las condiciones de laboratorio más exigentes
  • El papel de colores con adhesivo de resina de caucho es resistente a la humedad y a la mayoría de disolventes
  • Soporta una temperatura máxima de 157 °C (315 °F) durante 30 minutos o 80 °C (176 °F) durante 24 horas; se puede utilizar hasta -80 °C (-112 °F)
  • Resiste un ciclo de autoclave con vapor a 121 °C (250 °F) y una irradiación gamma entre 13,0 y 45,0 kGy.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Caucho, Resina
Recubrimiento Ninguno
Color Naranja
Pantalla Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Papel
Caras imprimibles Imprimible de una sola cara
Print Technology Inyección de tinta
Tipo de producto Etiqueta de Letras Ultra Reflectantes
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para el uso en aplicaciones de baja temperatura
Cantidad 6/paq.
Dimensiones (L x An) 36,4 m x 12,7 mm
Longitud (imperial) 40 yd
Longitud (métrico) 36,5 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.7 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 7,62 cm