Learn More
Fisherbrand™ Cubo de almacenamiento de estación de trabajo Clearly Safe™
Código de producto. 11927994 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Transparente
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
265 x 137 x 440 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11927994 Transparente 265 x 137 x 440 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11927994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.00€
    116.59€ / paquete de 1
    Ahorro 9.41€
    7% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Organice los desechables de laboratorio más utilizados en una ubicación central. Claramente Safe™ El contenedor de almacenamiento para estaciones de trabajo es una combinación esencial de soporte y organizador de accesorios para cualquier laboratorio.
  • Construcción acrílica
  • Ideal para guardar guantes, Kimwipes™ , y Parafilm™
  • Use los cubos para almacenar tubos, puntas, etc.
  • Mide 265 x 137 x 440mm
Especificaciones
Tipo Bandeja de almacenamiento
Material Acrílico
Color Transparente
Forma Rectangulares
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 265 x 137 x 440 mm
Longitud (imperial) 10,4 in
Longitud (métrico) 265 mm
Anchura (métrico) 137 mm
Altura (métrico) 440 mm