Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliéster/algodón para mujer
Código de producto. 15837101 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Mediano
Grande
Extra grande
XXL
XXXL
XXXXL
Longitud (imperial):
37,0 in
37,8 in
38,6 in
39,4 in
40,2 in
40,9 in
41,7 in
42,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Tamaño Longitud (imperial) Unit Size
15837101 Grande 39,4 in cada uno
15807101 XS 37,0 in cada uno
15817101 Pequeño 37,8 in cada uno
15827101 Mediano 38,6 in cada uno
15847101 Extra grande 40,2 in cada uno
15857101 XXL 40,9 in cada uno
15867101 XXXL 41,7 in cada uno
15877101 XXXXL 42,5 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Product Code. 15837101
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
De tamaño generoso para mayor comodidad, con espalda con cinturón.
  • Fabricado con 65/35 de polialgodón
  • Un bolsillo exterior izquierdo a la altura del pecho, dos bolsillos inferiores exteriores
  • Cuello en punta estándar
  • Tapón con botón frontal
  • Puños rectos
  • Blanco
Specifications
Tipo de producto Bata de laboratorio de uso general
Tamaño Grande
Sexo Mujer
Material Polialgodón
Color Blanco
Tipo de tapón Botones
Estilo de manguito Recto
Desechables Reutilizables
Esterilidad No estéril
N.º de bolsillos 3
Tipo de collarín En punta estándar
Longitud (imperial) 39,4 in