Learn More
Fisherbrand™ Batas de laboratorio de poliéster/algodón para mujer
Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Descripción
- Fabricado con 65/35 de polialgodón
- Un bolsillo exterior izquierdo a la altura del pecho, dos bolsillos inferiores exteriores
- Cuello en punta estándar
- Tapón con botón frontal
- Puños rectos
- Blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio de uso general |
| Tamaño | Mediano |
| Sexo | Mujer |
| Material | Polialgodón |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Botones |
| Estilo de manguito | Recto |
| Desechables | Reutilizables |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º de bolsillos | 3 |
| Mostrar más |