Learn More
Fisherbrand™ Electrodos de pH inalámbricos
Código de producto. 11768116 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
110 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
11768116 110 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11768116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.22€
    46.67€ / paquete de 1
    Ahorro 37.55€
    44% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este electrodo de pH inalámbrico con conector BNC es ideal para su uso en la mayoría de los laboratorios y otros entornos.
  • Electrodo de pH sin cable con conector BNC
  • Longitud (métrico): 110 mm
  • Tipo: Electrodo de pH inalámbrico
Especificaciones
Tipo Electrodo de pH inalámbrico
Longitud (métrico) 110 mm