Descripción
- Gradilla independiente
- Colóquela sobre una mesa o cerca de un fregadero
- Utilice ganchos para colgar la gradilla en la pared
- Capacidad para 90 piezas de instrumental de laboratorio
- Tamaños de pasador: 18 x 127 mm y 72 x 76 mm
- Fabricada con alambre de acero con revestimiento de vinilo y soldadura por puntos para una mayor durabilidad
- Bandeja y parte posterior de poliestireno
- Bandeja de drenaje inferior fácilmente accesible y extraíble
Specifications
Specifications
| Descripción | Gradilla de secado de alambre |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Negro/Gris |
| Admite | Instrumental de laboratorio de vidrio |
| Material | Alambre de acero recubierto de vinilo |
| Posiciones | 90 |
| Forma | Cuadrado |
| Apilables | N.º |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | HS23243A |
| Show More |