Learn More
TERUMO Equipos de infusión con alas SURFLO™
Código de producto. 16497430
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
19 G
23 G
25 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Tamaño de la unidad
16497430 19 G paquete de 50
16407440 23 G paquete de 50
16417440 25 G paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497430 Proveedor TERUMO N.º de proveedor 8SV19NL30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.72€
    16.34€ / paquete de 50
    Ahorro 55.38€
    77% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Diseñado para garantizar la estabilidad y el agarre durante la venopunción.
  • El Surflo™ El equipo de infusión con alas está diseñado para introducir o extraer líquidos del sistema vascular después de una punción venosa (18-27 G).
  • Tubo y adaptador altamente transparentes para un fácil reconocimiento de burbujas de aire y partículas.
  • Las alas son grandes y flexibles para un buen agarre y una fijación segura.
  • Presión reducida en la pared de los vasos sanguíneos debido a las alas ligeramente anguladas
  • Adecuado para todas las aplicaciones con una amplia gama de productos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Equipo de infusión
Color Crema
Material Tubo de PVC, aguja siliconada
Calibre de aguja 19 G
Esterilidad Estéril
Sin látex Sí
Longitud de la aguja (métrico) 19 mm
Longitud del tubo (métrico) 300 mm