Learn More
Bel-Art™ Tubo de muestras de EPR SP Scienceware™ Wilmad™ de cuarzo y pared fina
Código de producto. 15368578
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
4 mm
5 mm
Diámetro interior (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Diámetro interior (métrico) unitSize
15368578 4 mm 3 mm cada uno
15378578 5 mm 4 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15368578 Proveedor Bel-Art™ N.º de proveedor 660000014
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricado con cuarzo que se produce de forma natural con la máxima pureza para minimizar la señal de fondo. El tubo para muestras de EPR de cuarzo de pared gruesa Bel-Art SP Scienceware™ puede contener Fe2O3, que es paramagnético (1200 ppm) y tiene cierto impacto en la calidad de homogeneización en función de la intensidad del campo magnético.
  • Las ajustadas tolerancias de los diámetros interior y exterior garantizan una compatibilidad del 100 % con los espectrómetros
  • Envasados individualmente para evitar la contaminación
  • Recomendado para experimentos con moléculas orgánicas pequeñas (Peso Molecular ∼500) sólo a temperatura ambiente
Especificaciones
Longitud (métrico) 250 mm
Material Cuarzo
Tipo de producto Tubo de muestras
Diámetro exterior (métrico) 4 mm
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Grosor de la pared (métrico) 0,5 mm
Modelo 707-SQ-250M