Learn More
Fisherbrand™ Matraces cónicos Erlenmeyer de vidrio borosilicatado de cuello ancho
Tienda Fisherbrand ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | DIN ISO 24450 |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 105 mm |
| Diámetro de base (métrico) | 50 mm |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 50 mm |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Material | Vidrio borosilicatado (3.3) |
| Altura (métrico) | 175 mm |
| Estilo de cuello | Ancha |
| Tipo de producto | Matraz Erlenmeyer |
| Mostrar más |