Learn More
Fisherbrand™ Matraces cónicos Erlenmeyer de vidrio borosilicatado de cuello ancho
Código de producto. 11912243 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
100 mL
200 mL
250 ml
300 ml
500 ml
1 L
2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
11912243 200 mL paquete de 10
15489103 50 ml paquete de 10
15499103 100 mL paquete de 10
15409113 250 ml paquete de 10
15419113 300 ml paquete de 10
15429113 500 ml paquete de 10
15466133 1 L paquete de 10
11813452 2000 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 11912243
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricados con vidrio de borosilicato. Los matraces cónicos Erlenmeyer de vidrio de borosilicato de cuello ancho Fisherbrand™ están graduados y disponibles en diversos tamaños.
  • Vidrio de borosilicato 3.3
  • Cuello ancho
  • Graduado
  • Fabricado según DIN ISO 24450
  • Tamaño no ISO
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN ISO 24450 Tamaño no ISO
Color Transparente
Capacidad (métrico) 200 mL
Material Vidrio borosilicatado (3.3)
Altura (métrico) 131 mm
Estilo de cuello Ancha
Tipo de producto Matraz Erlenmeyer
Forma Cónicos
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Desechables Reutilizables
Graduated Sí
Mouth Style Ancha
Esterilidad No estéril
Forma del fondo Plano
Diámetro exterior (métrico) 50 mm
Tratamiento de superficie Sin tratamiento de superficie
Cantidad 10 Pk.