Learn More
Frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon™
Código de producto. 15317047
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanco
Naranja
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color del tapón Tamaño de la unidad
15317047 500 ml Blanco paquete de 5
15367047 500 ml Naranja paquete de 5
15357047 500 ml Azul paquete de 5
15337047 500 ml Amarillo paquete de 5
15347047 500 ml Verde paquete de 5
15327047 500 ml Rojo paquete de 5
15327057 1000 ml Naranja paquete de 5
15387047 1000 ml Amarillo paquete de 5
15317057 1000 ml Verde paquete de 5
15307057 1000 ml Azul paquete de 5
15377047 1000 ml Blanco paquete de 5
15397047 1000 ml Rojo paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15317047 Proveedor Azlon N.º de proveedor WGW236PVENT
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricados con LDPE para una mayor resistencia y flexibilidad. Azlon™ Las botellas de lavado con ventilación de boca ancha tienen tapas codificadas por colores para una fácil identificación.
Fabricados con LDPE para una mayor resistencia y flexibilidad.Los frascos de lavado con ventilación de boca ancha Azlon™ incluyen tapas codificadas por colores para facilitar la identificación.
  • Frascos de lavado cuadrados de hombro
  • Cuello ancho para un llenado fácil sin derrames; la válvula de ventilación de vapor DripLok™ patentada evita que el disolvente gotee
  • Los tapones de polipropileno de una pieza codificados por colores mantienen su forma durante el uso
  • Punta con apertura que emite un chorro para un control preciso
  • Frascos translúcidos sin impresión
Especificaciones
Capacidad (métrico) 500 ml
Material LDPE
Color del tapón Blanco
Boca Ancha
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca con abertura curvada