Learn More
Gilac™ Lavabo cuadrado blanco;
Código de producto. 11728511
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
3 L
4,5 L
7 L
10 L
12 L
Packungsgröße:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Capacidad (métrico) Packungsgröße
11728511 3 L cada uno
13469888 1 L cada uno
13479888 4,5 L cada uno
13489888 7 L cada uno
13499888 10 L cada uno
13409898 12 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Catalog No. 11728511 Lieferant Gilac™ Lieferanten-Nr. G605821
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8.32€
    5.94€ / paquete de 1
    Ahorro 2.38€
    28% Descuento
Alle Werbeaktionen anzeigen
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
El recipiente cuadrado blanco apto para el contacto con alimentos proporciona almacenamiento con excelente resistencia mecánica y química en el laboratorio. Muy duradero, fácil de limpiar y alta resistencia a agentes químicos. Fáciles de almacenar ya que son anidables.
  • Lavabo apto para el contacto con alimentos.
  • Gran durabilidad y resistencia química
  • Fácil de limpiar.
  • Anidamiento sin efecto de succión.
  • El borde moldeado hace que sea fácil de agarrar.
Spezifikation
Tipo Recipiente de almacenamiento
Material LDPE
Color Blanco
Forma Cuadrado
Capacidad (imperial) 0,8 gal
Capacidad (métrico) 3 L
Certificaciones/conformidad Conformidad con el contacto con alimentos
Longitud (imperial) 8,7 in
Longitud (métrico) 220 mm
Anchura (imperial) 8,7 in
Anchura (métrico) 220 mm
Altura (imperial) 3,7 in
Altura (métrico) 95 mm
Peso (imperial) 7,41 oz.
Peso (métrico) 0.21 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.