Learn More
Beschreibung
- Diseñado para ser cómodo y muy protector.
- Excelente barrera contra partículas secas y ciertos químicos líquidos limitados salpicadura.
- Protección biológica probada según la norma EN 14126
- Material microporoso laminado, suave y bien cubierto.
- Certificado para proteger también contra partículas radioactivas y agentes biológicos y reducir la acumulación de carga estática.
- Pocas pelusas.
- Adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidas muchas salas blancas.
Spezifikation
Spezifikation
| Tipo de producto | Mono de protección |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polietileno, laminado de poliéster/polietileno |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Estilo de cintura | Elástico |
| Estilo de tobillo | Elástico |
| Estilo de manguito | Tejido |
| Tipo de campana extractora | 3 paneles |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?