Descripción
- Disponibles en formatos de seguridad de uso general, riesgo biológico y radiación
- Las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y la protección de mesas de laboratorio
- Todas las bandejas se suministran con un revestimiento gratuito cuando se adquieren
- Los revestimientos APET respetuosos con el medio ambiente se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 700 x 460mm |
| Color | Blanco |
| Longitud (métrico) | 700 mm |
| Material | Plástico |
| Tipo | Bandeja |
| Anchura (métrico) | 460 mm |
| Para utilizar con | Contención segura de derrames, protección para mesa de trabajo de laboratorio |
| Incluye | Bolsa |
| N.° por paquete | 1 unidad |
| Forma | Rectangulares |