Learn More
Fisherbrand™ Bandejas para uso general de plástico blanco
Código de producto. 12347237 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
460 x 260mm
570 x 340mm
570 x 540mm
680 x 540mm
700 x 460mm
1130 x 540mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12347237 460 x 260mm cada uno
12357237 570 x 340mm cada uno
12367237 570 x 540mm cada uno
12377237 680 x 540mm cada uno
12387237 700 x 460mm cada uno
12397237 1130 x 540mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12347237
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibles en formatos de uso general, seguridad radiológica y peligro biológico, las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y protección de superficies de laboratorio
  • Disponibles en formatos de seguridad de uso general, riesgo biológico y radiación
  • Las bandejas de derrame proporcionan un área de trabajo reutilizable con la ventaja añadida de la contención segura de derrames y la protección de mesas de laboratorio
  • Todas las bandejas se suministran con un revestimiento gratuito cuando se adquieren
  • Los revestimientos APET respetuosos con el medio ambiente se suministran en paquetes de 25
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 460 x 260mm
Color Blanco
Longitud (métrico) 460 mm
Material Plástico
Tipo Bandeja
Anchura (métrico) 260 mm
Para utilizar con Contención segura de derrames, protección para mesa de trabajo de laboratorio
Incluye Bolsa
N.° por paquete 1 unidad
Forma Rectangulares