Learn More
Gilac™ bandeja plana blanca;
Código de producto. 11708511
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
540 l x 385 An x 80 mmAl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Tamaño de la unidad
11708511 Blanco 540 l x 385 An x 80 mmAl cada uno
1 options
Código de producto. 11708511 Proveedor Gilac™ N.º de proveedor G154521
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La bandeja plana blanca anidable multiusos es adecuada para frigoríficos. Se puede utilizar como bandeja de descongelación, recipiente de preparación o bandeja de conservación para muestras de comparación.
  • Bandeja plana
  • Se puede utilizar en una amplia gama de temperaturas
  • Dimensiones adecuadas para frigorífico
  • Se pueden utilizar como:
    • Se puede utilizar como bandeja de descongelación gracias a su amplia rejilla divisoria que separa el agua helada del producto que se está descongelando.
    • Recipiente de preparación para productos que gotean en la bandeja de ingredientes
    • Recipientes para conservar las muestras de comparación
    • Recipiente de fermentación y decantación
  • Anidación y apilado con tapa
Especificaciones
Tipo Cubo de derrames
Material Polietileno de alta densidad (HPDE)
Color Blanco
Forma Rectangulares
Capacidad (imperial) 2,6 gal
Capacidad (métrico) 10 L
Certificaciones/conformidad Conformidad con el contacto con alimentos
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de alimentos
Modelo Apilable
Cantidad 1 unidad
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 540 l x 385 An x 80 mmAl
Longitud (imperial) 21,1 in
Longitud (métrico) 535 mm
Anchura (imperial) 15,2 in
Anchura (métrico) 385 mm
Altura (imperial) 3,1 in
Altura (métrico) 80 mm
Peso (imperial) 1.821 lb.
Peso (métrico) 0,826 kg
Para utilizar con (equipo) Refrigerador