Descripción
- Material transpirable y ligero.
- Diseñado para aplicaciones de trabajo ligero.
- Ofrece una barrera contra salpicaduras de líquidos y partículas no peligrosas.
- Cierre de cremallera.
- Tratamiento antiestático.
- puños elásticos
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio de uso general |
| Tamaño | Mediano |
| Sexo | Unisex |
| Material | Polipropileno |
| Color | Blanco |
| Tipo de tapón | Cremallera |
| Estilo de manguito | Elástico |
| Desechables | Un solo uso |
| Resistencia | Líquidos no peligrosos, Polvo |
| Tipo de costura | Con costura doble |
| Mostrar más |