Learn More
DWK Life Sciences Tapas y tapones para ampollas Wheaton Vacule™
Código de producto. 12432631 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Gris
Rojo
Diámetro exterior (imperial):
13 mm
20 mm
Material:
Caucho
Clorobutil-isopreno
FEP
Tipo de producto:
Tapón recto
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Diámetro exterior (imperial) Material Tipo de producto unitSize
12432631 Rojo 20 mm Caucho Tapón recto paquete de 1000
11734199 Rojo 13 mm Caucho Tapón recto paquete de 1000
10403085 Gris 20 mm FEP Tapón recto paquete de 1000
12462631 Gris 20 mm Clorobutil-isopreno Tapón recto paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 12432631 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 224100170
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporciona el sellado máximo para viales con acabados de vidrio de pared recta. Los tapones de caucho de tapón recto Wheaton™ están fabricados con materias primas de la máxima calidad.
  • Esterilizables en autoclave
  • Disponibles en diversos tamaños y colores
  • Fabricados para producir una excepcional estabilidad dimensional
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Ampollas Vacule
Color Rojo
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Caucho
Tipo de producto Tapón recto