Learn More
DWK Life Sciences Tapas y tapones para ampollas Wheaton Vacule™
Código de producto. 10403085 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Gris
Rojo
Diámetro exterior (imperial):
13 mm
20 mm
Diámetro del área superior (métrico):
13 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Diámetro exterior (imperial) Diámetro del área superior (métrico) Tamaño de la unidad
10403085 Gris 20 mm 20 mm paquete de 1000
11734199 Rojo 13 mm 13 mm paquete de 1000
12432631 Rojo 20 mm - paquete de 1000
12462631 Gris 20 mm 20 mm paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10403085 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 224100175
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2280.00€
    1481.40€ / paquete de 1000
    Ahorro 798.60€
    35% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporciona el sellado máximo para viales con acabados de vidrio de pared recta. Los tapones de caucho de tapón recto Wheaton™ están fabricados con materias primas de la máxima calidad.
  • Esterilizables en autoclave
  • Disponibles en diversos tamaños y colores
  • Fabricados para producir una excepcional estabilidad dimensional
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Ampollas Vacule
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Gris
Diameter (Metric) Bottom 13 mm
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Diámetro del área superior (métrico) 20 mm
Material FEP
Tipo de producto Tapón recto
Forma Cilíndrico
Esterilidad No estéril
Stopper Number 20