Learn More
DWK Life Sciences™ Wheaton™ Vial de suero
Código de producto. 18245435 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
3 mL
5 mL
10 mL
Color:
Transparente
Ámbar
Cantidad:
100 viales/paq.
150 viales/paq.
169 viales/paq.
225 viales/paq.
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 150
paquete de 169
paquete de 225
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Cantidad Tamaño de la unidad
18245435 5 mL Ámbar 100 viales/paq. paquete de 100
18215435 2 mL Ámbar 225 viales/paq. paquete de 225
18205435 2 mL Transparente 225 viales/paq. paquete de 225
18235435 3 mL Transparente 169 viales/paq. paquete de 169
18265435 3 mL Ámbar 169 viales/paq. paquete de 169
18255435 5 mL Transparente 100 viales/paq. paquete de 100
18275435 10 mL Transparente 150 viales/paq. paquete de 150
18225435 10 mL Ámbar 150 viales/paq. paquete de 150
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 18245435 Proveedor DWK Life Sciences™ N.º de proveedor WUBB5MLATEP
Ahorre hasta un 60% en microbiología
Usar código promocional 28004
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los viales de suero se convierten a partir de tubos de vidrio de borosilicato tipo I.
  • Los viales cumplen con los requisitos de resistencia hidrolítica descritos en USP 660 y EP 3.2.1
  • Los módulos envueltos en plástico reducen la contaminación por partículas
  • El diseño especial agrega resistencia para aplicaciones de liofilización.
Especificaciones
Diámetro interior (imperial) 0,51 in
Diámetro exterior (imperial) 0,79 in, 20 mm
Diámetro interior (métrico) 13 mm
Color Ámbar
Material Vidrio de borosilicato
Precortados No
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 5 mL
Altura (imperial) 1,57 in
Volumen (imperial) 0,17 oz
Tipo de tapón Tapón para encapsular
Cantidad 100 viales/paq.
Marking Spot No
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad USP Tipo I
Altura (métrico) 40 mm
Tipo de producto Vial de suero