Learn More
DWK Life Sciences Viales y frascos de suero Wheaton™
Código de producto. 10768134 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
30 ml
50 ml
60 ml
100 ml
125 ml
Color:
Transparente
Ámbar
N.° por paquete:
144/Pk.
288/Pk.
Diámetro (métrico):
15,6 mm
23 mm
25 mm
32 mm
37 mm
41 mm
43 mm
52 mm
54 mm
Tamaño de la unidad:
144 PCS
288 PCS
paquete de 144
paquete de 288
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Color N.° por paquete Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10768134 10 ml Transparente 288/Pk. 25 mm 288 PCS
11591165 2 ml Transparente 288/Pk. 15,6 mm paquete de 288
10520853 5 ml Transparente 288/Pk. 23 mm 288 PCS
10424292 5 ml Ámbar 288/Pk. 23 mm 288 PCS
10434292 10 ml Ámbar 288/Pk. 25 mm 288 PCS
10453712 20 ml Transparente 288/Pk. 32 mm 288 PCS
10600173 20 ml Ámbar 288/Pk. 32 mm 288 PCS
10071392 30 ml Ámbar 288/Pk. 37 mm paquete de 288
10632973 30 ml Transparente 288/Pk. 37 mm 288 PCS
10464672 50 ml Ámbar 288/Pk. 43 mm 288 PCS
10642973 50 ml Transparente 288/Pk. 43 mm 288 PCS
10235262 60 ml Transparente 144/Pk. 41 mm paquete de 144
10011422 100 ml Ámbar 144/Pk. 52 mm 144 PCS
10021362 100 ml Transparente 144/Pk. 52 mm 144 PCS
10071382 125 ml Transparente 144/Pk. 54 mm 144 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10768134 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 223739
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    455.00€
    393.48€ / paquete de 288
    Ahorro 61.52€
    13% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Las botellas ofrecen una resistencia excepcional a la pared y tolerancias superiores al calor y a los productos químicos
  • Ideal para almacenamiento de muestras a corto y largo plazo y para envases de vacunas/fármacos inyectables
  • El vidrio borosilicato transparente cumple con USP los requisitos de Tipo 1
  • El vidrio borosilicato ámbar cumple con USP los requisitos de Tipo 1
  • Los módulos envueltos al vacío reducen las roturas
Compliance
Cumplen los requisitos de clase A de la Farmacopea Estadounidense para vidrio de tipo I.
Especificaciones
Capacidad 0,34 oz, 10 ml
Capacidad (métrico) 10 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 0,98 in
Material Vidrio de borosilicato
N.° por paquete 288/Pk.
Cantidad 288/Pk.
Esterilidad No estéril
Boca Estrecha
Altura (métrico) 54 mm
Altura (imperial) 2,12 in
Diámetro (métrico) 25 mm
Capacidad (imperial) 0,34 oz
Forma Forma redonda
Tipo de producto Frasco de suero