Descripción
Las botellas ofrecen una resistencia excepcional a la pared y tolerancias superiores al calor y a los productos químicos
- Ideal para almacenamiento de muestras a corto y largo plazo y para envases de vacunas/fármacos inyectables
- El vidrio borosilicato transparente cumple con USP los requisitos de Tipo 1
- El vidrio borosilicato ámbar cumple con USP los requisitos de Tipo 1
- Los módulos envueltos al vacío reducen las roturas
Compliance
Cumplen los requisitos de clase A de la Farmacopea Estadounidense para vidrio de tipo I.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0,7 oz, 20 ml |
| Capacidad (métrico) | 20 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 1,25 in |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| N.° por paquete | 288/Pk. |
| Cantidad | 288/Pk. |
| Esterilidad | No estéril |
| Boca | Estrecha |
| Altura (métrico) | 58 mm |
| Mostrar más |