Descripción
- Envasados en bandejas corrugadas con particiones
- Tapas de broche de polietileno de LDPE baja densidad pre-fijadas
- Fabricado con Wheaton vidrio transparente de cal soda 800 que cumple con USP los requisitos de Tipo III
- Disponibles en una amplia gama de capacidades y tamaños de tapón
- Adecuado para recoger, almacenar y exhibir muestras en laboratorio o en el campo
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 0,4 oz, 12 ml |
| Capacidad (métrico) | 12 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro (imperial) | 0,86 in |
| Material | De cristal |
| Esterilidad | No estéril |
| Color del tapón | Natural |
| Closure Included | Sí |
| Graduated | No |
| Boca | Ancha |
| Mostrar más |