Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras con tapones a presión Wheaton™
Código de producto. 11531225 Tienda Wheaton Science Products Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
16,0 mL
30,0 mL
60,0 mL
120,0 mL
Diámetro exterior (imperial):
30 mm
37 mm
45 mm
50 mm
Altura (métrico):
40 mm
50 mm
60 mm
95 mm
Tamaño de la unidad:
72 PCS
paquete de 144
paquete de 72
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) unitSize
11531225 120,0 mL 50 mm 95 mm paquete de 72
10712667 16,0 mL 30 mm 40 mm paquete de 144
11768699 60,0 mL 45 mm 60 mm paquete de 72
11758699 30,0 mL 37 mm 50 mm 72 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11531225 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 225546
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para recoger, almacenar y presentar la muestra en el laboratorio o sobre el terreno, los viales de vidrio para muestras Wheaton™ con tapones a presión contienen tapones que se ajustan sobre un anillo de sellado especial para proporcionar una
  • Excelente almacenamiento de materiales higroscópicos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 50 mm
Material Vidrio sodocálcico
Volumen (métrico) 120,0 mL
Para utilizar con (aplicación) Para la recogida, el almacenamiento y la exhibición de muestras en el laboratorio o el campo
Volumen (imperial) 32,4 dr.
Material del cierre LDPE
Tipo de tapón Tapón a presión
Certificaciones/conformidad USP tipo III
Altura (métrico) 95 mm