Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza
- Lab File con bandejas particionadas proporciona una forma sencilla de almacenar viales vacíos o de inventariar muestras
- Ofrecen una variedad de usos que van desde el almacenamiento de muestras hasta liofilización
- Fabricado con tubos de vidrio para un grosor uniforme de la pared lateral y del fondo
- Los viales y tapas son esterilizables en autoclave
- Viales color ámbar fabricados con vidrio de borosilicato para proteger los productos sensibles a la luz
- Tapa sólida, tapas fenólicas negras
- Tapa de rosca fenólica negra revestida de goma 14B, adecuada para muestras acuosas
- Tapón de rosca fenólico negro revestido de goma PTFE/14B, adecuado para muestras orgánicas
Información de órdenes
Los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado.
Compliance
Los viales ámbar cumplen los requisitos de transmisión de luz de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP).
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho 14B |
| Color | Ámbar |
| Diámetro exterior (imperial) | 15 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Precortados | No |
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 4 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 1,08 dr. |
| Mostrar más |