Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Viales de centelleo de vidrio de 20 ml: tapas de polipropileno
Código de producto. 11768819 Tienda Wheaton Science Products Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material (revestimiento):
Papel de aluminio Metálico, Pulpa
Polietileno expandido
Tamaño del tapón:
12,3 mm
12,3mm
13,1 mm
Color:
Clear, Blanco
Transparente
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 100
paquete de 500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material (revestimiento) Tamaño del tapón Color Tamaño de la unidad
11768819 Papel de aluminio Metálico, Pulpa 13,1 mm Clear, Blanco 500 PCS
10560503 Polietileno expandido 12,3 mm Clear, Blanco paquete de 500
11586315 Polietileno expandido 13,1 mm Transparente paquete de 500
11748819 Papel de aluminio Metálico, Pulpa 12,3mm Transparente paquete de 500
10079010 Papel de aluminio Metálico, Pulpa 12,3mm Transparente paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11768819 Proveedor DWK Life Sciences N.º de proveedor 986561
Productos esenciales para el día a día de DWK Life Sciences
Usar código promocional 27957
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mantenga la integridad del sellado con una gran variedad de revestimientos para tapón. Viales de centelleo de 20 ml de vidrio Wheaton Science Products™: con tapones de polipropileno son químicamente inertes, adecuados para disolventes fuertes y prod
Mantenga la integridad del sellado con una gran variedad de revestimientos para tapón. Wheaton Science Products™ Viales de centelleo de vidrio de 20 ml: con tapones de polipropileno son químicamente inertes, adecuados para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
  • Químicamente inertes, adecuado para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
  • Amplia variedad disponible de revestimientos para tapón para mantener la integridad del sello
  • Los recuentos de fondo son uniformes y bajos; la transmisión ultravioleta es alta
  • Con tapones de rosca incluidos con los viales
  • Los frascos están hechos de vidrio transparente; los tapones son de plástico blanco.
Información de órdenes
Diámetro exterior x alto: 1,125 x 2,375 in. (28 x 61 mm) con tapa; los viales se envasan en celdas individuales en cinco bandejas de 100 por caja
Compliance
Cumple con las normas ASTM™ E438 tipo I y clase A.
Especificaciones
Color del tapón Blanco
Material (revestimiento) Papel de aluminio Metálico, Pulpa
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Clear, Blanco
Material Borosilicate Glass, Vidrio borosilicatado (tipo 1)
Volumen (métrico) 20 ml
Para utilizar con (aplicación) Buenas propiedades de barrera y resistencia a hidrocarburos, aceites, cetonas y alcoholes
Altura (imperial) 2,4 in
Tipo de empaquetado Bandejas celulares
Volumen (imperial) 0.67 oz
Línea de productos Wheaton
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 500
Tamaño del tapón 13,1 mm
Marking Spot No
Fit for Purpose Certificado de calidad
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM E438, Tipo I, Clase A
Altura (métrico) 61 mm