Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Viales de centelleo de vidrio de 20 ml: tapas de polipropileno
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Mantenga la integridad del sellado con una gran variedad de revestimientos para tapón. Wheaton Science Products™ Viales de centelleo de vidrio de 20 ml: con tapones de polipropileno son químicamente inertes, adecuados para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
- Químicamente inertes, adecuado para disolventes fuertes y productos químicos de alta pureza.
- Amplia variedad disponible de revestimientos para tapón para mantener la integridad del sello
- Los recuentos de fondo son uniformes y bajos; la transmisión ultravioleta es alta
- Con tapones de rosca incluidos con los viales
- Los frascos están hechos de vidrio transparente; los tapones son de plástico blanco.
Información de órdenes
Diámetro exterior x alto: 1,125 x 2,375 in. (28 x 61 mm) con tapa; los viales se envasan en celdas individuales en cinco bandejas de 100 por caja
Compliance
Cumple con las normas ASTM™ E438 tipo I y clase A.
Especificaciones
Especificaciones
| Color del tapón | Blanco |
| Material (revestimiento) | Polietileno expandido |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,1 in, 28 mm |
| Color | Clear, Blanco |
| Material | Borosilicate Glass, Vidrio borosilicatado (tipo 1) |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Buena resistencia química a ácidos, álcalis, disolventes, alcoholes, aceites, cosméticos domésticos y productos acuosos |
| Altura (imperial) | 2,4 in |
| Tipo de empaquetado | Bandejas celulares |
| Volumen (imperial) | 0.67 oz |
| Mostrar más |