Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio transparente para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos Wheaton™
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza. Los viales de muestras de vidrio transparente Wheaton™ para laboratorio con tapones incluidos están disponibles en bandejas particionadas para ofrecer un método sencillo para almacenar los viales
- Fabricado con tubos de vidrio para un grosor uniforme de la pared lateral y del fondo
- Los viales y tapas son esterilizables en autoclave
- Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de baja extracción que proporcionan una resistencia química superior
- Revestimientos de tapas y tapones
- Tapa sólida, tapas fenólicas negras
- Tapón de rosca fenólico de color negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
- Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
Información de órdenes
Los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado.
Compliance
Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.
Especificaciones
Especificaciones
| Material (revestimiento) | Caucho 14B |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
| Material | Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles) |
| Volumen (métrico) | 25 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos |
| Estilo de rosca | Rosca |
| Volumen (imperial) | 6,76 dr. |
| Material del cierre | Fenólico |
| Tipo de tapón | Tapón de rosca |
| Mostrar más |