Learn More
DWK Life Sciences Viales de vidrio transparente para muestras en paquete para laboratorio con tapones incluidos Wheaton™
Código de producto. 10242431 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 ml
4 ml
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
24 ml
25 ml
40 ml
Tamaño del tapón:
13-425
15-425
18-400
20-400
24-400
8-425
Diámetro exterior (imperial):
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
28 mm
Altura (métrico):
38 mm
48 mm
60 mm
63 mm
68 mm
73 mm
88 mm
98 mm
Tamaño de la unidad:
144 PCS
288 PCS
72 PCS
paquete de 144
paquete de 72
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño del tapón Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10242431 2 ml 8-425 12 mm 38 mm 288 PCS
10739151 4 ml 13-425 15 mm 48 mm 144 PCS
10160861 8 ml 15-425 17 mm 63 mm 144 PCS
11734159 12 ml 15-425 19 mm 68 mm 144 PCS
10446151 20 ml 24-400 28 mm 60 mm 72 PCS
10504291 16 ml 18-400 21 mm 73 mm paquete de 144
11758769 25 ml 24-400 28 mm 73 mm paquete de 72
10628135 40 ml 24-400 28 mm 98 mm 72 PCS
11744159 24 ml 20-400 23 mm 88 mm paquete de 144
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 10242431 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 224881
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.00€
    207.59€ / paquete de 288
    Ahorro 46.41€
    18% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Los tapones acoplados ayudan a mantener la limpieza. Los viales de muestras de vidrio transparente Wheaton™ para laboratorio con tapones incluidos están disponibles en bandejas particionadas para ofrecer un método sencillo para almacenar los viales
  • Fabricado con tubos de vidrio para un grosor uniforme de la pared lateral y del fondo
  • Los viales y tapas son esterilizables en autoclave
  • Viales transparentes fabricados con vidrio de borosilicato de baja extracción que proporcionan una resistencia química superior
  • Revestimientos de tapas y tapones
    • Tapa sólida, tapas fenólicas negras
    • Tapón de rosca fenólico de color negro con revestimiento de caucho 14B para muestras acuosas
    • Tapón de rosca fenólico negro con revestimiento de caucho 14B/PTFE para muestras orgánicas
Order Info
Los tapones de repuesto se pueden adquirir por separado.
Compliance
Los viales transparentes cumplen los requisitos de tipo 1 de la Farmacopea Estadounidense (USP) y ASTM™ E 438 tipo 1, clase A.
Specifications
Material (revestimiento) Caucho 14B
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Material Vidrio de borosilicato (bajo nivel de extraíbles)
Precortados No
Esterilidad No estéril
Volumen (métrico) 2 ml
Para utilizar con (aplicación) Perfil bajo para una mayor estabilidad y menor volumen muerto por encima de la muestra, lo que lo hace ideal para el almacenamiento de compuestos
Estilo de rosca Rosca
Volumen (imperial) 0,5 dr.
Línea de productos Wheaton
Volumen total (métrico) 2 mL
Material del cierre Fenólico
Tipo de tapón Tapón de rosca
Cantidad 288/Cs.
Tamaño del tapón 8-425
Marking Spot No
Para utilizar con (equipo) MONTE File™ y estante para viales
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM Tipo I, Clase A, USP Tipo I
Altura (métrico) 38 mm
Tipo de producto Vial de muestra en Lab File