Learn More
DWK Life Sciences WHEATON™ Clear French Square Bottles with Poly-Seal™-Lined Closures
Shop All DWK Life Sciences ProductsBeskrivelse
- Clear USP Type III soda-lime glass construction
- Square shape maximizes laboratory storage space
- Ideal for solvent, chemical or sample storage
- Poly-Seal™ lined closures provide a secure seal
- Available with screw thread caps attached or in bulk packs without caps
Tekniske data
Tekniske data
| Capacity | 4.23 oz., 125 mL |
| Capacity (Metric) | 125 mL |
| Color | Clear |
| Diameter (English) | 1.77 in. |
| Material | Soda Lime Glass |
| Closure Color | Black |
| Closure Included | Yes |
| Graduated | No |
| Mouth | Wide |
| Height (Metric) | 113 mm |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?