Learn More
DWK Life Sciences Frascos para encajadora ámbar de boca ancha Wheaton™ con tapones con exterior de PTFE y revestimiento de PP
Tienda Wheaton Science Products ProductosDescripción
Vidrio ámbar para almacenar polvos fotosensibles
- Vidrio sodo-cálcico conforme a USP Tipo III
- Permite eliminar fácilmente el contenido
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 500 ml (16 oz) |
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Color | Ámbar |
| Diámetro (imperial) | 3,14 in |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Color del tapón | Blanco |
| Closure Included | Sí |
| Boca | Ancha |
| Altura (métrico) | 148 mm |
| Altura (imperial) | 5,82 in |
| Mostrar más |