Learn More
DWK LIFE SCIENCES™ Cierres de aluminio con la parte superior abierta Wheaton™, sin revestimiento
Código de producto. 10270322 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Natural
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10270322 Natural paquete de 1000
1 options
Código de producto. 10270322 Proveedor DWK LIFE SCIENCES™ N.º de proveedor 22417801
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
WHEATON™ Los sellos de aluminio con tapa abierta, sin revestir, exponen el tapón para facilitar la extracción de muestras con una jeringuilla. Disponible en una amplia gama de tamaños y colores, incluyendo natural, rojo, azul y verde, con buenas propiedades de barrera y resistencia química.
La parte superior abierta deja expuesto el tapón para la recuperación de muestras con una jeringa. Los cierres superiores abiertos de aluminio Wheaton™ están disponibles en una amplia gama de tamaños y colores.
  • El diseño de tapa abierta expone el tapón para la extracción de muestras con una jeringuilla
  • Amplia variedad de estilos y tallas disponibles
  • La selección de colores incluye natural, rojo, azul y verde
  • Buenas propiedades de barrera
  • Resistentes a productos químicos como el alcohol y a la acetona, entre otros
Especificaciones
Color Natural
Diámetro exterior (imperial) 20 mm
Material Aluminio
Precortados No
Esterilidad No estéril
Septo N.º
Cantidad 1000/caja
Tamaño del tapón 20 mm
Para utilizar con (equipo) Viales para encapsular de 20 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de producto Junta