Learn More
Cytiva Filtro de ventilación de aire Whatman™ ReZist, 50 mm, PTFE, 0,2 μm, estéril
Código de producto. 11363365
Change view
Click to view available options
Teflón; Tamaño de poro: 0,2 μm; diámetro: 50mm
Código de producto.
11363365 Teflón; Tamaño de poro: 0,2 μm; diámetro: 50mm
1 options
Código de producto. 11363365 Proveedor Cytiva N.º de proveedor 10463607
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Unidades de ventilación de aire ligeras y aptas para la filtración en línea con rejillas de protección y aplicaciones de aislamiento para el trabajo con disolventes agresivos químicamente
  • La membrana de ventilación de PTFE hidrófoba interna es resistente a disolventes agresivos
  • Se puede esterilizar en autoclave varias veces sin pérdida de integridad
  • Integridad comprobable (métodos in situ de presión de rotura de agua o de punto de burbuja)
  • Ligero: evita la contracción de los tubos que se puede deber a dispositivos de filtro pesados
  • Adecuado para preparación de muestras para HPLC en línea
  • Conexión: Manguera de diámetro interno de 6-10 mm para boquilla para tubos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Conectores Manguera de diámetro interno de 6 a 10 mm para boquilla para tubos
Material Polipropileno
Material (membrana) PTFE
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para resistir a los disolventes orgánicos; ideal para la aclaración de los disolventes orgánicos agresivos; se usa como filtro de ventilación para pequeños recipientes
Material de la carcasa Polipropileno (PP)
Línea de productos Whatman ReZist
Cantidad 10 Paq.
Tipo Filtro de jeringa
Diámetro (métrico) 50 mm